2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde, 4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzaldehyde
H64238.03 H64238.06
H64238.03EA 58 EUR
H64238.03 H64238.06
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1214386-29-4 Molecular Formula: C7H3BrClFO Formula Weight: 237.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD13185877
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,452 g/mol
Número MDL: MFCD13185877
Núm. CAS: 1214386-29-4