Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
H64244.03
H64244.06
H64244.14
H64244.03EA
44.2
EUR
H64244.03
H64244.06
H64244.14
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 30766-03-1
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 471891
MDL No.: MFCD03426665
Formula:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 g/mol Pto. de fusión: 177…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426665 Núm. CAS: 30766-03-1 |