Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5597-50-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 108 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 39…41 °C (lit.) Pto. de inflamación: >113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071577 Núm. CAS: 5597-50-2 |