Ácido 3-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
H64258.06 H64258.14
H64258.06EA 101 EUR
H64258.06 H64258.14
Ácido 3-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 3-bromo-2-piridincarboxílico
Purity: 97% CAS No.: 30683-23-9 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Physical Form: Solid Density: 1.813 Melting Point: 141-144° Beilstein Reference: 472171 MDL No.: MFCD01320380
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Pto. de fusión: 141…144 °C
Densidad: 1,813
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320380
Núm. CAS: 30683-23-9