5-Hydroxypicolinic acid 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H64265.03
H64265.06
H64265.14
H64265.03EA
35.2
EUR
H64265.03
H64265.06
H64265.14
5-Hydroxypicolinic acid 98+%
5-Hydroxypicolinic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 15069-92-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 116009
MDL No.: MFCD00661309
Formula:
C₆H₅NO₃ MW: 139,11 g/mol Pto. de fusión: 260…264 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00661309 Núm. CAS: 15069-92-8 |