1H-Pirrolo[2,3-d]piridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64272.03
H64272.06
H64272.03EA
53.2
EUR
H64272.03
H64272.06
1H-Pirrolo[2,3-d]piridina 98%
1H-Pirrolo[2,3-d]piridina
Purity: 98%
CAS No.: 271-34-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 109684
MDL No.: MFCD00955936
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. de fusión: 104…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00955936 Núm. CAS: 271-34-1 |