Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
H64288.06 H64288.14
H64288.06EA 118 EUR
H64288.06 H64288.14
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 57508-48-2 Molecular Formula: C5H10N2O2.HCl Formula Weight: 166.60 Physical Form: Solid Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 3694030 MDL No.: MFCD06797615
Formula: C₅H₁₁ClN₂O₂
MW: 166.60 g/mol
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797615
Núm. CAS: 57508-48-2