(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64289.06
H64289.14
H64289.06EA
102
EUR
H64289.06
H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 115314-14-2
Molecular Formula: C9H9NO6S
Formula Weight: 259.23
Melting Point: 63-66°
Beilstein Reference: 4704457
MDL No.: MFCD00064582
Formula:
C₉H₉NO₆S Pto. de fusión: 63…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064582 Núm. CAS: 115314-14-2 |