2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
H64290.06
H64290.06EA
273
EUR
H64290.06
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 98%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1211530-89-0
Molecular Formula: C6H3BrFNO2
Formula Weight: 220.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD13185796
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 219,997 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185796 Núm. CAS: 1211530-89-0 |