2-Bromo-5-nitro-6-picolina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-metil-5-nitropiridina
H64299.06
H64299.14
H64299.06EA
52.7
EUR
H64299.06
H64299.14
2-Bromo-5-nitro-6-picolina 97%
2-Bromo-5-nitro-6-picolina
Purity: 97%
CAS No.: 22282-96-8
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 67-72°
Beilstein Reference: 135841
MDL No.: MFCD03095219
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol Pto. de fusión: 67…72 °C |
Número MDL:
MFCD03095219 Núm. CAS: 22282-96-8 |