Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64303.03
H64303.06
H64303.03EA
55.5
EUR
H64303.03
H64303.06
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 106896-49-5
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Physical Form: Solid
Melting Point: 105-109°
Beilstein Reference: 4905039
MDL No.: MFCD01861385
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Pto. de fusión: 105…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861385 Núm. CAS: 106896-49-5 |