4,6-Dicloro-o-cresol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
H64312.03
H64312.06
H64312.03EA
54.6
EUR
H64312.03
H64312.06
4,6-Dicloro-o-cresol 98%
4,6-Dicloro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 1570-65-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.02
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 225° lit.
Beilstein Reference: 1864865
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00019988
Formula:
C₇H₆Cl₂O MW: 177,03 g/mol Pto. Ebullición: 225 °C (lit.) Pto. de fusión: 52…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019988 Núm. CAS: 1570-65-6 EINECS: 216-382-9 ADR: , |