5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
H64320.03
H64320.06
H64320.03EA
123
EUR
H64320.03
H64320.06
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88912-24-7
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 4390497
MDL No.: MFCD13185546
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185546 Núm. CAS: 88912-24-7 |