Methyl-4-bromopicolinate 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-bromopicolinate, Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
H64327.03
H64327.06
H64327.14
H64327.03EA
48.4
EUR
H64327.03
H64327.06
H64327.14
Methyl-4-bromopicolinate 97+%
Methyl-4-bromopicolinate
Purity: 97+%
CAS No.: 29681-42-3
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 54-56°
Beilstein Reference: 473047
MDL No.: MFCD07374897
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Pto. de fusión: 54…56 °C |
Número MDL:
MFCD07374897 Núm. CAS: 29681-42-3 |