2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
H64329.03
H64329.06
H64329.03EA
65.9
EUR
H64329.03
H64329.06
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 887707-25-7
Molecular Formula: C6H2ClF3IN
Formula Weight: 307.44
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 43°
Beilstein Reference: 10249610
MDL No.: MFCD12024302
Formula:
C₆H₂ClF₃IN MW: 307,439 g/mol Pto. de fusión: 43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12024302 Núm. CAS: 887707-25-7 |