3-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-cloro-6-picolina, 5-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina, 3-Bromo-6-cloro-2-picolina
H64333.06
H64333.14
H64333.06EA
29.3
EUR
H64333.06
H64333.14
3-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina 98%
3-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 132606-40-7
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Liquid
Melting Point: 46-47°
Boiling Point: 80-84°/2mm lit.
Beilstein Reference: 4243997
MDL No.: MFCD07375117
Formula:
C₆H₅BrClN MW: 206.47 g/mol Pto. Ebullición: 80…84 °C (2 mmHg) (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07375117 Núm. CAS: 132606-40-7 |