4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-4-(4-iodophenyl)benzene
H64355.14 H64355.22
H64355.14EA 145 EUR
H64355.14 H64355.22
4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 105946-82-5 Molecular Formula: C12H8BrI Formula Weight: 359.00 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 175-179° lit. Beilstein Reference: 2518914 UN No.: UN3152 MDL No.: MFCD17676204
Formula: C₁₂H₈BrI
MW: 359.00 g/mol
Pto. de fusión: 175…179 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676204
Núm. CAS: 105946-82-5
ADR: 9 II