2-Bromo-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64367.14
H64367.22
H64367.14EA
74.9
EUR
H64367.14
H64367.22
2-Bromo-5-cloropiridina 98%
2-Bromo-5-cloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 40473-01-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Physical Form: Solid
Melting Point: 65-69° lit.
Boiling Point: 128°/16mm
Beilstein Reference: 109098
MDL No.: MFCD00234006
Formula:
C₅H₃BrClN Pto. Ebullición: 128 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 65…69 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234006 Núm. CAS: 40473-01-6 |