Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
H64385.06
H64385.14
H64385.22
H64385.06EA
35.8
EUR
H64385.06
H64385.14
H64385.22
Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 207346-42-7
Molecular Formula: C8H7F2NO2
Formula Weight: 187.15
Physical Form: Solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 2834936
MDL No.: MFCD09264511
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09264511 Núm. CAS: 207346-42-7 |