4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
H64386.03
H64386.06
H64386.03EA
75.9
EUR
H64386.03
H64386.06
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 98%
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 156243-64-0
Molecular Formula: C7H2BrF5
Formula Weight: 260.99
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 13252396
MDL No.: MFCD01631616
Formula:
C₇H₂BrF₅ MW: 260,99 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631616 Núm. CAS: 156243-64-0 |