2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64394.03
H64394.06
H64394.14
H64394.03EA
38.4
EUR
H64394.03
H64394.06
H64394.14
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 72587-15-6
Molecular Formula: C6H2ClF3N2O2
Formula Weight: 226.54
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 7586778
MDL No.: MFCD06255171
Formula:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ MW: 226,54 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06255171 Núm. CAS: 72587-15-6 |