Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
H64395.03
H64395.06
H64395.03EA
112
EUR
H64395.03
H64395.06
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 98%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 1214336-88-5
Molecular Formula: C7H5BrFNO2
Formula Weight: 234.02
Storage Temperature: -30°C to -10°C
MDL No.: MFCD14698110
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,024 g/mol |
Número MDL:
MFCD14698110 Núm. CAS: 1214336-88-5 |