2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64415.MD
H64415.03
H64415.06
H64415.MDEA
37.8
EUR
H64415.MD
H64415.03
H64415.06
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 775-00-8
Molecular Formula: C9H10F3N
Formula Weight: 189.18
Beilstein Reference: 2719818
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01529875
Formula:
C₉H₁₀F₃N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01529875 Núm. CAS: 775-00-8 ADR: 8,III |