2,3-Dimetilbenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H64425.06
H64425.14
H64425.22
H64425.06EA
40.5
EUR
H64425.06
H64425.14
H64425.22
2,3-Dimetilbenzaldehído 97%
2,3-Dimetilbenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 5779-93-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.029
Refractive Index: 1.5530
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 2238677
MDL No.: MFCD00798004
Formula:
C₉H₁₀O Pto. Ebullición: 86…88 °C (10 mmHg) Densidad: 1,029 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798004 Núm. CAS: 5779-93-1 |