3-Bromocarbazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-9H-carbazole
H64437.14
H64437.06
H64437.14EA
469
EUR
H64437.14
H64437.06
3-Bromocarbazol 98%
3-Bromocarbazol
Purity: 98%
CAS No.: 1592-95-6
Molecular Formula: C12H8BrN
Formula Weight: 246.11
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 195-199°
Boiling Point: 160°/6mm
Beilstein Reference: 142195
MDL No.: MFCD00222621
Formula:
C₁₂H₈BrN MW: 246,11 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (6 mmHg) Pto. de fusión: 195…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00222621 Núm. CAS: 1592-95-6 |