2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-fluoro-4-picoline
H64449.03
H64449.06
H64449.03EA
196
EUR
H64449.03
H64449.06
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 180608-37-1
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.02
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 13574124
MDL No.: MFCD09839269
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09839269 Núm. CAS: 180608-37-1 |