1H-Pirrolo[2,3-c]piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64458.03
H64458.06
H64458.03EA
99.3
EUR
H64458.03
H64458.06
1H-Pirrolo[2,3-c]piridina ≥97%
1H-Pirrolo[2,3-c]piridina
Purity: 98+%
CAS No.: 271-29-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Beilstein Reference: 109685
MDL No.: MFCD01686899
Formula:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01686899 Núm. CAS: 271-29-4 |