1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
H64459.03
H64459.06
H64459.03EA
60.8
EUR
H64459.03
H64459.06
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22264-50-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261° dec.
Beilstein Reference: 2802253
MDL No.: MFCD00661068
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. de fusión: 261 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00661068 Núm. CAS: 22264-50-2 |