2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64461.MD
H64461.06
H64461.MDEA
53.2
EUR
H64461.MD
H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 870521-30-5
Molecular Formula: C8H12BNO3
Formula Weight: 181.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD07368870
Formula:
C₈H₁₂BNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368870 Núm. CAS: 870521-30-5 |