4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
H64469.MD
H64469.06
H64469.MDEA
50.1
EUR
H64469.MD
H64469.06
4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Purity: 95%
CAS No.: 21304-38-1
Molecular Formula: C6H7IN2
Formula Weight: 234.04
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 73-77°
Beilstein Reference: 2716284
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD08669466
Formula:
C₆H₇IN₂ MW: 234,04 g/mol Pto. de fusión: 73…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08669466 Núm. CAS: 21304-38-1 ADR: 6.1,III |