Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone, Benzyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
H64471.03
H64471.06
H64471.14
H64471.03EA
63.3
EUR
H64471.03
H64471.06
H64471.14
Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate 97+%
Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate
Purity: 97+%
CAS No.: 61995-20-8
Molecular Formula: C13H15NO3
Formula Weight: 233.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Beilstein Reference: 1464624
MDL No.: MFCD03001723
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ MW: 233,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD03001723 Núm. CAS: 61995-20-8 |