3-Amino-2-pyridone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
H64480.03 H64480.06
H64480.03EA 88.4 EUR
H64480.03 H64480.06
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Purity: 98% CAS No.: 33630-99-8 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: Brown Beilstein Reference: 109849 MDL No.: MFCD03411556
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Número MDL: MFCD03411556
Núm. CAS: 33630-99-8