2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64492.03
H64492.06
H64492.14
H64492.03EA
57.2
EUR
H64492.03
H64492.06
H64492.14
2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 95%
2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Purity: 95%
CAS No.: 774-18-5
Molecular Formula: C9H10F3N
Formula Weight: 189.18
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 7202211
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00128232
Formula:
C₉H₁₀F₃N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128232 Núm. CAS: 774-18-5 EINECS: 212-262-5 ADR: 8,III |