3-Metoxifenetilamina 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97+%
CAS No.: 2039-67-0
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₃NO Pto. Ebullición: 118…118 °C (6 mmHg) Densidad: 1,038 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008187 Núm. CAS: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 ADR: 8,III |