Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
H64499.03
H64499.06
H64499.03EA
44.2
EUR
H64499.03
H64499.06
Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico 97+%
Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico
Purity: 97+%
CAS No.: 30651-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 139209
MDL No.: MFCD04114182
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Pto. de fusión: 208…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114182 Núm. CAS: 30651-24-2 |