2,6-Dimetilbenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Formyl-m-xylene
H64503.06
H64503.14
H64503.06EA
59.7
EUR
H64503.06
H64503.14
2,6-Dimetilbenzaldehído 97%
2,6-Dimetilbenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 1123-56-4
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 96°(205°F)
Physical Form: Solid
Refractive Index: 1.5480
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to yellow
Melting Point: 27-30° lit.
Boiling Point: 230° lit.
Beilstein Reference: 907019
MDL No.: MFCD00128003
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C (lit.) Pto. de fusión: 27…30 °C (lit.) Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128003 Núm. CAS: 1123-56-4 |