5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64506.06
H64506.14
H64506.06EA
40
EUR
H64506.06
H64506.14
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene 98%
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 21928-51-8
Molecular Formula: C6H2BrCl3
Formula Weight: 260.34
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 2089937
MDL No.: MFCD00155009
Formula:
C₆H₂BrCl₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00155009 Núm. CAS: 21928-51-8 |