N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Acetamidocyclohexanone
H64511.06
H64511.14
H64511.22
H64511.06EA
29.5
EUR
H64511.06
H64511.14
H64511.22
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Purity: 98%
CAS No.: 27514-08-5
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2803083
MDL No.: MFCD03703462
Formula:
C₈H₁₃NO₂ MW: 155,20 g/mol Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03703462 Núm. CAS: 27514-08-5 |