6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol
H64512.MD
H64512.03
H64512.MDEA
181
EUR
H64512.MD
H64512.03
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 14446-24-3
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Physical Form: Solid
Melting Point: 192-193°
Beilstein Reference: 127578
MDL No.: MFCD01717047
Formula:
C₉H₁₁NO MW: 149,193 g/mol Pto. de fusión: 192…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01717047 Núm. CAS: 14446-24-3 |