Methyl-4-methoxypicolinate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
H64519.06
H64519.14
H64519.06EA
69.7
EUR
H64519.06
H64519.14
Methyl-4-methoxypicolinate 98%
Methyl-4-methoxypicolinate
Purity: 98%
CAS No.: 29681-43-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 473379
MDL No.: MFCD00956223
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Pto. de fusión: 47…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00956223 Núm. CAS: 29681-43-4 |