2,4-Dicloro-6-nitrofenol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64524.14
H64524.22
H64524.14EA
106
EUR
H64524.14
H64524.22
2,4-Dicloro-6-nitrofenol 98+%
2,4-Dicloro-6-nitrofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 609-89-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO3
Formula Weight: 207.99
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 2050081
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007101
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₃ Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007101 Núm. CAS: 609-89-2 EINECS: 210-202-2 ADR: 6.1,III |