9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64525.03
H64525.06
H64525.03EA
106
EUR
H64525.03
H64525.06
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid 98%
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 236389-21-2
Molecular Formula: C25H17BO2
Formula Weight: 360.22
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 10478712
MDL No.: MFCD13248568
Formula:
C₂₅H₁₇BO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13248568 Núm. CAS: 236389-21-2 |