3-oxobutanenitrile 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Oxobutanenitrile
H64536.MD
H64536.03
H64536.MDEA
65.4
EUR
H64536.MD
H64536.03
3-oxobutanenitrile 96%
3-oxobutanenitrile
Purity: 96%
CAS No.: 2469-99-0
Molecular Formula: C4H5NO
Formula Weight: 83.09
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4285
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 92-94°/10mm
Beilstein Reference: 1633584
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD05861381
Formula:
C₄H₅NO MW: 83,09 g/mol Pto. Ebullición: 92…94 °C (10 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05861381 Núm. CAS: 2469-99-0 EINECS: 219-590-8 ADR: 6.1,III |