5-Methylpicolinonitrile 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64539.06
H64539.14
H64539.06EA
106
EUR
H64539.06
H64539.14
5-Methylpicolinonitrile 97+%
5-Methylpicolinonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 1620-77-5
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 111125
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD06200830
Formula:
C7H6N2 Pto. de fusión: 72…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200830 Núm. CAS: 1620-77-5 EINECS: 216-589-4 ADR: 6.1,III |