4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64557.03
H64557.06
H64557.03EA
234
EUR
H64557.03
H64557.06
4-Chloro-2-fluoropyridine 95%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 34941-92-9
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.53
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 1634727
MDL No.: MFCD04112503
Formula:
C₅H₃ClFN MW: 131,53 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04112503 Núm. CAS: 34941-92-9 |