Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
H64568.03
H64568.06
H64568.03EA
80.3
EUR
H64568.03
H64568.06
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Purity: 98%
CAS No.: 14774-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 61°(142°F)
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 111-115°/15mm
Beilstein Reference: 103069
MDL No.: MFCD00457804
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 111…115 °C (15 mmHg) Pto. de inflamación: 61 °C (142 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00457804 Núm. CAS: 14774-37-9 |