Ácido 5-bromo-2-iodobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64643.06 H64643.14
H64643.06EA 52.9 EUR
H64643.06 H64643.14
Ácido 5-bromo-2-iodobenzoico 97%
Ácido 5-bromo-2-iodobenzoico
Purity: 97% CAS No.: 21740-00-1 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 3247380 MDL No.: MFCD00079717
Formula: C₇H₄BrIO₂
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079717
Núm. CAS: 21740-00-1