2-Bromodibenzothiophene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64645.06
H64645.14
H64645.06EA
158
EUR
H64645.06
H64645.14
2-Bromodibenzothiophene 98%
2-Bromodibenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 22439-61-8
Molecular Formula: C12H7BrS
Formula Weight: 263.15
Melting Point: 123-129° lit
Beilstein Reference: 142203
MDL No.: MFCD00089285
Formula:
C₁₂H₇BrS Pto. de fusión: 123…129 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00089285 Núm. CAS: 22439-61-8 |