2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64651.03
H64651.06
H64651.03EA
118
EUR
H64651.03
H64651.06
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 51012-65-8
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 508116
MDL No.: MFCD04038955
Formula:
C₉H₉BrO Pto. Ebullición: 81…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038955 Núm. CAS: 51012-65-8 |