4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64666.03
H64666.06
H64666.03EA
67.6
EUR
H64666.03
H64666.06
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
4,4'-Dibromotriphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 81090-53-1
Molecular Formula: C18H13Br2N
Formula Weight: 403.12
Flash Point:
Formula:
C₁₈H₁₃Br₂N Pto. de fusión: 85 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060104 Núm. CAS: 81090-53-1 |